Läs mer
Di-natriumväteortofosfatdihydrat, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10122880 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastfat
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10122880 500 g Pulverburk av plast 500g
10756301 1 kg Pulverburk av plast 1kg
10316440 5 kg Plastfat 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10122880 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/4440/53
Kemiska identifierare
CAS 10028-24-7
Molekylformel H5Na2O6P
Molekylvikt (g/mol) 177.99
MDL-nummer MFCD00149182
InChI-nyckel KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o
PubChem CID 6451167
IUPAC-namn dinatrium;vätefosfat;dihydrat
LEDER O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifikationer
Smältpunkt 243°C
Färg Vitt
pH 8.7 to 9.4
Fysisk form Fast
Kvantitet 500 g
Formel vikt 177.99g/mol
Förpackning Pulverburk av plast