Läs mer
Di-Sodium Hydrogen Orthophosphate Dodecahydrate, certifierad AR för analys, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
Di-Sodium Hydrogen Orthophosphate Dodecahydrate, certifierad AR för analys, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., BP, Fisher Chemical , Kvantitet: 500g, CAS: 10039-32-4, Smältpunkt: 35 grader C, Molekylformel: H25Na2O16P, Molekylvikt: 358.137, Förpackning: Plastpulverburk
Specifications
Specifications
| Smältpunkt | 35 °C |
| pH | 9.0 till 9.4 |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 500 g |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Formel vikt | 358,13 g/mol |