Läs mer
Di-Sodium Hydrogen Orthophosphate Dodecahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifications
| Smältpunkt | 35°C |
| pH | 9.0 to 9.4 |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 500 g |
| Formel vikt | 358.13g/mol |
| Förpackning | Plastic powder jar |