Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Di-Sodium Hydrogen Orthophosphate |
| CAS | 7558-79-4 |
| Fysisk form | Flytande eller fast |
| Kvantitet | 500 mL |
| Molekylvikt (g/mol) | 141.96 g/mol |
| Kvalitet | HPLC |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 0.25 M |
| Förpackning | Plastbelagd glasflaska |