Läs mer
di-Sodium hydrogen phosphate heptahydrate, Supelco™
Produktkod. 32238353
Change view
Kvantitet:
25 kg
Produktkod. Kvantitet
32238353 25 kg
1 options
Produktkod. 32238353 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1065759025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For analysis EMSURE™ ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material di-Sodium hydrogen phosphate heptahydrate
Smältpunkt 48°C (Elimination of water of crystallisation)
CAS 7782-85-6
Kvantitet 25 kg
Densitet 1.68 g/mL at 25°C (lit.)
Molekylformel Na2HPO4 · 7H2O
Synonym Sodium phosphate dibasic heptahydrate, Disodium hydrogen phosphate heptahydrate, Disodium phosphate, Sodium phosphate dibasic heptahydrate, Disodium hydrogen phosphate heptahydrate, Disodium phosphate
Molekylvikt (g/mol) 268.07
Kvalitet Not Available