Läs mer
di-Sodium Oxalate, Supelco™
Produktkod. 15857490
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15857490 1 kg 1kg
15844860 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15857490 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1065571000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
For analysis EMSURE™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62-76-0
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-Sodium Oxalate
Smältpunkt 250°C to 270°C (decomposition)
Kvantitet 1 kg
MDL-nummer MFCD00012465
Synonym di-Sodium oxalate, Oxalic acid sodium salt, di-Sodium oxalate
Molekylvikt (g/mol) 134
Kvalitet Research
Densitet 2.27 g/cm3 at 20°C