Läs mer
di-Sodium Succinate Hexahydrate, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15830781
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15830781 500 g 500g
15820781 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15830781 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8201510500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6106-21-4
Specifications
Kemiskt namn eller material Di-Sodium Succinate Hexahydrate
Smältpunkt 120°C (Elimination of water of crystallisation)
Kvantitet 500 g
MDL-nummer MFCD00149117
Synonym di-Sodium succinate hexahydrate, Succinic acid disodium salt, di-Sodium succinate hexahydrate
Molekylvikt (g/mol) 270.14
Kvalitet Ungraded