Läs mer
di-Sodium Succinate, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Di-Sodium Succinate |
| Smältpunkt | >300°C |
| Kvantitet | 500 g |
| MDL-nummer | MFCD00002790 |
| Synonym | di-Sodium succinate, Succinic acid disodium salt, di-Sodium succinate |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.05 |
| Kvalitet | Ungraded |