Läs mer
di-Sodium Tartrate Dihydrate, Supelco™
Produktkod. 15847510
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15847510 1 kg 1kg
15834900 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15847510 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1066631000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For analysis EMSURE™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6106-24-7
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-Sodium Tartrate Dihydrate
Kvantitet 1 kg
MDL-nummer MFCD00150035
Synonym di-Sodium tartrate dihydrate, di-Sodium tartrate dihydrate, Tartaric acid sodium salt dihydrate, di-Sodium tartrate dihydrate
Molekylvikt (g/mol) 230.08
Kvalitet Research
Densitet 1.82 g/cm3