Specifikationer
| Kokpunkt | 320 °C (1013 hPa) |
| Smältpunkt | 75 °C |
| CAS | 1303-96-4 |
| pH | 9.0 till 9.6 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Analysprocentintervall | 99,0 till 103,0 % |
| Molekylformel | B4H20Na2O17 |
| MDL-nummer | MFCD00149193 |
| Synonym | Sodium tetraborate decahydrate , Borax tetra |
| InChI-nyckel | OJPFLODMGUZMKD-UHFFFAOYSA-N |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- di-Sodium tetraborate decahydrate
- Fara
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: di-Sodium tetraborate decahydrate