Läs mer
Di-Sodium Tetraborate Decahydrate, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10192540 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastfat
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
Produktkod. 10192540
Brand: Fisher Chemical S/7040/65
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Di-Sodium Tetraborate Decahydrate, certifierad AR för analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1303-96-4
Molekylformel B4Na2O7·10H2O
MDL-nummer 149193
Specifikationer
Smältpunkt 75°C
Färg Vitt
pH 9
Fysisk form Pulver/fast
Kvantitet 5 kg
Formel vikt 381.36g/mol
Förpackning Plastfat