Läs mer
Di-Sodium Tetraborate Decahydrate, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10294540 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastfat
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10294540 1 kg Pulverburk av plast 1kg
10020430 250 g Pulverburk av plast -
10477650 500 g Pulverburk av plast 500g
10192540 5 kg Plastfat 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10294540 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/7040/60
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Di-Sodium Tetraborate Decahydrate, certifierad AR för analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1303-96-4
Molekylformel B4Na2O7·10H2O
MDL-nummer 149193
Specifikationer
Smältpunkt 75 °C
Färg Vitt
pH 9
Fysisk form Pulver/fast
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 381,36 g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium tetraborate decahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.