missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

di-Sodium Tetraborate Decahydrate, Supelco™

Produktkod. 15894790
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 g
1 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15894790 1 kg 1kg
15884790 500 g 500g
15887440 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15894790 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1063081000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1780.00 SEK
    1152.48 SEK / 1kg
    Save 627.52 SEK
    35% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1303-96-4

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Di-Sodium Tetraborate Decahydrate
Smältpunkt 75°C (Elimination of water of crystallisation)
Kvantitet 1 kg
MDL-nummer MFCD00149193
Synonym di-Sodium tetraborate decahydrate, Borax, Sodium biborate decahydrate, Sodium borate decahydrate, di-Sodium tetraborate decahydrate
Molekylvikt (g/mol) 381.37
Kvalitet Research
Densitet 1.72 g/cm3 at 20°C
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.