Läs mer
di-Sodium Tetraborate, Supelco™
Produktkod. 15874790
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15874790 1 kg 1kg
15864790 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15874790 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1063061000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
For X-ray fluorescence analysis, anhydrous for analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1330-43-4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-Sodium Tetraborate
Smältpunkt 742°C
Kvantitet 1 kg
MDL-nummer MFCD00081185
Synonym di-Sodium tetraborate, Borax, di-Sodium tetraborate
Molekylvikt (g/mol) 201.22
Kvalitet Research
Densitet 2.37 g/cm3 at 20°C