missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
di-Sodium Tetraborate, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Di-Sodium Tetraborate |
| Smältpunkt | 742°C |
| CAS | 1330-43-4 |
| Kvantitet | 25 g |
| MDL-nummer | MFCD00081185 |
| Synonym | di-Sodium tetraborate, Borax, di-Sodium tetraborate |
| Molekylvikt (g/mol) | 201.22 |
| Kvalitet | Research |
| Densitet | 2.37 g/cm3 at 20°C |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?