Läs mer
Di-t-butyl N,N-dietylfosforamidit (~90 %), TRC
Produktkod. 30375221
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30375221 50 g
1 options
Produktkod. 30375221 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD42930050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-t-butyl N,N-Diethylphosphoramidite
CAS 117924-33-1
Molekylformel C12 H28 N O2 P
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C12H28NO2P/c1-9-13(10-2)16(14-11(3,4)5)15-12(6,7)8/h9-10H2,1-8H3
LEDER CCN(CC)P(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
IUPAC-namn N-[bis[(2-metylpropan-2-yl)oxy]fosfanyl]-N-etylethanamin
Molekylvikt (g/mol) 249.33
Formel vikt 249.1858