Läs mer
Di-t-butyl N, N-diisopropylfosforamidit, TRC
Produktkod. 30379519
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30379519 5 g
1 options
Produktkod. 30379519 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4294005G
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-t-butyl N,N-Diisopropylphosphoramidite
CAS 137348-86-8
Molekylformel C14 H32 N O2 P
Kvantitet 5 g
Synonym Phosphoramidous acid, N,N-bis(1-methylethyl)-, bis(1,1-dimethylethyl) ester, Phosphoramidous acid, bis(1-methylethyl)-, bis(1,1-dimethylethyl) ester (9CI), Di-tert-butyl N,N-diisopropylphosphoramidite, Di-tert-butyl diisopropylphosphoramidite, N,N-Diisopropyl-di-tert-butylphosphoramidite
InChI formel InChI=1S/C14H32NO2P/c1-11(2)15(12(3)4)18(16-13(5,6)7)17-14(8,9)10/h11-12H,1-10H3
LEDER CC(C)N(C(C)C)P(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
IUPAC-namn N-[bis[(2-metylpropan-2-yl)oxy]fosfany]-N-propan-2-ylpropan-2-amin
Molekylvikt (g/mol) 277.38
Formel vikt 277.2171