Läs mer
Di-t-butyl N, N-diisopropylfosforamidit, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Di-t-butyl N,N-Diisopropylphosphoramidite |
| CAS | 137348-86-8 |
| Molekylformel | C14 H32 N O2 P |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Phosphoramidous acid, N,N-bis(1-methylethyl)-, bis(1,1-dimethylethyl) ester, Phosphoramidous acid, bis(1-methylethyl)-, bis(1,1-dimethylethyl) ester (9CI), Di-tert-butyl N,N-diisopropylphosphoramidite, Di-tert-butyl diisopropylphosphoramidite, N,N-Diisopropyl-di-tert-butylphosphoramidite |
| InChI formel | InChI=1S/C14H32NO2P/c1-11(2)15(12(3)4)18(16-13(5,6)7)17-14(8,9)10/h11-12H,1-10H3 |
| LEDER | CC(C)N(C(C)C)P(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | N-[bis[(2-metylpropan-2-yl)oxy]fosfany]-N-propan-2-ylpropan-2-amin |
| Molekylvikt (g/mol) | 277.38 |
| Formel vikt | 277.2171 |