Läs mer
Di-tert-butyl azodicarboxylate, 98%
Produktkod. 11319983
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11319983 25 g 25g
11309983 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11319983 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00294.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 870-50-8 | C10H18N2O4 | 230.264 g/mol
Di-tert-butylazodikarboxylat är ett reagens som används vid framställning av acylhydrazindikarboxylater. Det används också vid elektrofil aminering av beta-ketoestrar katalyserad av en axiellt kiral guanidin. Det fungerar som en prekursor i en enantioselektiv syntes av 3,6-dihyropyridaziner med användning av organokatalysatorer såsom L-prolin eller (S)-2-pyrrolidinyltetrazol. Det används också i den asymmetriska Friedel-Crafts-amineringen genom en kiral organokatalysator. Vidare fungerar det som en reaktant för framställning av hexapeptidnyckelfragment genom stereoselektiva selenocyklisering/oxidativa deselenyleringsreaktioner. Utöver detta används det som ett utgångsmaterial vid syntesen av pyrroloisokinolinmallen genom stereoselektiv N-acyliminium-medierad cyklisering och enolataminering för framställning av peptidomimetiska föreningar och propargyleringsreaktioner av Barbier-typ.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Di-tert-butylazodikarboxylat är ett reagens som används vid framställning av acylhydrazindikarboxylater. Det används också vid elektrofil aminering av beta-ketoestrar katalyserad av en axiellt kiral guanidin. Det fungerar som en prekursor i en enantioselektiv syntes av 3,6-dihyropyridaziner med användning av organokatalysatorer såsom L-prolin eller (S)-2-pyrrolidinyltetrazol. Det används också i den asymmetriska Friedel-Crafts-amineringen genom en kiral organokatalysator. Vidare fungerar det som en reaktant för framställning av hexapeptidnyckelfragment genom stereoselektiva selenocyklisering/oxidativa deselenyleringsreaktioner. Utöver detta används det som ett utgångsmaterial vid syntesen av pyrroloisokinolinmallen genom stereoselektiv N-acyliminium-medierad cyklisering och enolataminering för framställning av peptidomimetiska föreningar och propargyleringsreaktioner av Barbier-typ.
Löslighet Lösligt
i de flesta organiska lösningsmedel. Olösligt i vatten.
Noter
Ljuskänslig. Förvara på en sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka baser och alkoholer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 870-50-8
Molekylformel C10H18N2O4
Molekylvikt (g/mol) 230.264
MDL-nummer MFCD00015001
InChI-nyckel QKSQWQOAUQFORH-VAWYXSNFSA-N
Synonym di-tert-butyl azodicarboxylate, di-tert-butylazodicarboxylate, di-tert-butyl diazene-1,2-dicarboxylate, azodicarboxylic acid di-tert-butyl ester, di-tert-butyl azodicarboxylate dbad, pubchem17548, n-tert-butoxycarbonyl imino tert-butoxy formamide, tert-butyl tert-butyl oxycarbonyl diazenyl formate, n-tert-butoxy carbonyl imino tert-butoxy formamide, 1,2-diazenedicarboxylic acid, 1,2-bis 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 6034084
IUPAC-namn tert-butyl (NE)-N-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylimino]karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N=NC(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-tert-butyl azodicarboxylate
Smältpunkt 89°C to 92°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1911434
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Soluble in most organic solvents. Insoluble in water.
Formel vikt 230.27
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.