missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Di-tert-butyl ChloromethylPhosphate (stabilized with K2CO3), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Di-tert-butyl Chloromethyl Phosphate |
| CAS | 229625-50-7 |
| Molekylformel | C9 H20 Cl O4 P |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Solution, contains solid potassium carbonate for buffering purposes, GSK1053539A, Fostemsavir Tromethamine related (GSK3684934A (BMS-663068-03)), Phosphoric acid, chloromethyl bis(1,1-dimethylethyl) ester, Chloromethyl di-tert-butyl phosphate, Di-tert-butyl chloromethyl phosphate, Phosphoric acid di(tert-butyl) chloromethyl ester, Phosphoric acid ditert-butyl ester chloromethyl ester, BMS-371000 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H20ClO4P/c1-8(2,3)13-15(11,12-7-10)14-9(4,5)6/h7H2,1-6H3 |
| LEDER | CC(C)(C)OP(=O)(OCCl)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | ditert-butyl chloromethyl phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.6795 |
| Formel vikt | 258.0788 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?