Läs mer
Di-tert-butyl dicarbonate, 97+%
Produktkod. 11421950
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11421950 100 g 100g
11411950 25 g 25g
11477726 25 g 25g
11487726 100 g 100g
11431950 500 g 500g
11497726 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11421950 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14708.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1570.80 SEK
    1259.65 SEK / 100g
    Save 311.15 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 24424-99-5 | C10H18O5 | 218.249 g/mol
Reagens för införande av Boc-skyddsgruppen. Di-tert-butyldikarbonat är ett reagens som används för införande av BOC skyddsgrupp. Det spelar en viktig roll vid framställningen av 6-acetyl-1,2,3,4-tetrahydropyridin genom att reagera med 2-piperidon. Den tjänar som en skyddsgrupp som används vid peptidsyntes i fast fas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Reagens för införande av Boc-skyddsgruppen. Di-tert-butyldikarbonat är ett reagens som används för införande av BOC skyddsgrupp. Det spelar en viktig roll vid framställningen av 6-acetyl-1,2,3,4-tetrahydropyridin genom att reagera med 2-piperidon. Den tjänar som en skyddsgrupp som används vid peptidsyntes i fast fas.
Löslighet
Blandbar med dekalin, toluen, koltetraklorid, tetrahydrofuran, dioxan, alkoholer, aceton, acetonitril och dimetylformamid. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Fukt- och ljuskänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel, reduktionsmedel, baser och syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24424-99-5
Molekylformel C10H18O5
Molekylvikt (g/mol) 218.249
MDL-nummer MFCD00008805
InChI-nyckel DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-tert-butyl dicarbonate, boc anhydride, boc-anhydride, di-t-butyl dicarbonate, di-tert-butyl pyrocarbonate, bis tert-butoxycarbonyl oxide, di-tert-butyldicarbonate, boc2o, di-t-butyl pyrocarbonate, di tert-butyl carbonate
PubChem CID 90495
ChEBI CHEBI:48500
IUPAC-namn tert-butyl-(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylkarbonat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-tert-butyl Dicarbonate
Smältpunkt 21°C to 24°C
Densitet 0.950
Kokpunkt 56°C to 57°C (0.5 mmHg)
Flampunkt 37°C (99°F)
Analysprocentintervall ≥97%
Brytningsindex 1.409
Kvantitet 100 g
UN-nummer 2930
Beilstein 1911173
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Miscible with decalin,toluene,carbon tetrachloride,tetrahydrofuran,dioxane,alcohols,acetone,acetonitrile and dimethylformamide. Immiscible with water.
Formel vikt 218.25
Procent renhet ≥97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Di-tert-butyl dicarbonate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Di-tert-butyl dicarb
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.