Läs mer
Di-tert-butyl dicarbonate, 97+%
Beskrivning
Reagens för införande av Boc-skyddsgruppen. Di-tert-butyldikarbonat är ett reagens som används för införande av BOC skyddsgrupp. Det spelar en viktig roll vid framställningen av 6-acetyl-1,2,3,4-tetrahydropyridin genom att reagera med 2-piperidon. Den tjänar som en skyddsgrupp som används vid peptidsyntes i fast fas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reagens för införande av Boc-skyddsgruppen. Di-tert-butyldikarbonat är ett reagens som används för införande av BOC skyddsgrupp. Det spelar en viktig roll vid framställningen av 6-acetyl-1,2,3,4-tetrahydropyridin genom att reagera med 2-piperidon. Den tjänar som en skyddsgrupp som används vid peptidsyntes i fast fas.
Löslighet
Blandbar med dekalin, toluen, koltetraklorid, tetrahydrofuran, dioxan, alkoholer, aceton, acetonitril och dimetylformamid. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Fukt- och ljuskänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel, reduktionsmedel, baser och syror.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Di-tert-butyl dicarbonate |
| Smältpunkt | 21°C to 24°C |
| Densitet | 0.95 |
| Kokpunkt | 56°C to 57°C (0.5 mmHg) |
| Flampunkt | 37°C (99°F) |
| Analysprocentintervall | ≥97% |
| Odör | Mild |
| Brytningsindex | 1.409 |
| Kvantitet | 500 g |
| UN-nummer | UN2930 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Di-tert-butyl dicarbonate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H330-Dödligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Di-tert-butyl dicarbonate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.