Läs mer
Di-tert-butyl Dicarbonate, Sigma-Aldrich™
Beskrivning
for synthesis
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 20°C to 24°C |
| Densitet | 1.02 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 56°C to 57°C/0.7 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00008805 |
| Kvantitet | 25 mL |
| Synonym | Di-tert-butyl dicarbonate, Di-tert-butyl dicarbonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.25 |
| Kvalitet | Research |