Läs mer
Di-tert-butyl Dicarbonate, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15870331
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15870331 25 mL 25ml
15816570 100 mL 100ml
15826570 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15870331 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8182820025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    786.00 SEK
    737.00 SEK / 25ml
    Save 49.00 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
For synthesis
for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 24424-99-5
Especificaciones
Smältpunkt 20°C to 24°C
Densitet 1.02 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 56°C to 57°C/0.7 hPa
MDL-nummer MFCD00008805
Kvantitet 25 mL
Synonym Di-tert-butyl dicarbonate, Di-tert-butyl dicarbonate
Molekylvikt (g/mol) 218.25
Kvalitet Research
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.