Läs mer
Di-tert-butyl Disulfide, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 110-06-5 |
| Smältpunkt | -5°C |
| Densitet | 0.93 g/cm3 at 20°C |
| MDL-nummer | MFCD00008838 |
| Kvantitet | 250 mL |
| Synonym | Di-tert-butyl disulfide, tert-Butyl disulfide, Di-tert-butyl disulfide |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.36 |
| Kvalitet | Research |