Läs mer
Di-tert-butyldisulfid, TRC
Produktkod. 30370933
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30370933 25 g
1 options
Produktkod. 30370933 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD49374525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl disulfide
CAS 110-06-5
Molekylformel C8 H18 S2
Kvantitet 25 g
Synonym Disulfide, bis(1,1-dimethylethyl), tert-Butyl disulfide (6CI,8CI), Bis(1,1-dimethylethyl) disulfide, 2,2,5,5-Tetramethyl-3,4-dithiahexane, 2-(tert-Butyldisulfanyl)-2-methylpropane, Bis(tert-butyl)disulfide, Di-tert-butyl disulfide, NSC 677434, t-Butyl disulfide
InChI formel InChI=1S/C8H18S2/c1-7(2,3)9-10-8(4,5)6/h1-6H3
LEDER CC(C)(C)SSC(C)(C)C
IUPAC-namn 2-(tert-butyldisulfanyl)-2-metylpropan
Molekylvikt (g/mol) 178.36
Formel vikt 178.085