Läs mer
Di-tert-butyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Di-tert-butyl Ether |
| CAS | 6163-66-2 |
| Molekylformel | C8H18O |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18O/c1-7(2,3)9-8(4,5)6/h1-6H3 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 2-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]propane |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.23 |
| Formel vikt | 130.1358 |