Läs mer
Di-tert-butylglutamathydroklorid, TRC
Produktkod. 30385239
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30385239 10 g
1 options
Produktkod. 30385239 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD49373510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-tert-butyl Glutamate Hydrochloride
CAS 32677-01-3
Molekylformel C13H26ClNO4
Kvantitet 10 g
Synonym L-Glutamic Acid 1,5-Bis(1,1-dimethylethyl) Ester Hydrochloride, L-Glutamic Acid Bis(1,1-dimethylethyl) Ester Hydrochloride, Di-tert-butyl (S)-2-Aminopentanedioate Hydrochloride, Di-tert-butyl L-Glutamate Hydrochloride, Di-tert-butyl Glutamate Hydrochloride, Glutamic Acid Di-tert-butyl Ester Hydrochloride, L-Glutamic Acid Di-tert-butyl Ester Hydrochloride, NSC 94681
InChI formel InChI=1S/C13H25NO4.ClH/c1-12(2,3)17-10(15)8-7-9(14)11(16)18-13(4,5)6;/h9H,7-8,14H2,1-6H3;1H/t9-;/m0./s1
LEDER N[C@@H](CCC(OC(C)(C)C)=O)C(OC(C)(C)C)=O.Cl
IUPAC-namn di-tert-butyl L-glutamathydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 295.8
Formel vikt 295.16