Läs mer
Di-tert-butylhydrazodikarboxylat, 98+%
Produktkod. 11329973
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11329973 25 g 25g
11319973 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11329973 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00280.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 16466-61-8 | C10H20N2O4 | 232,28 g/mol
Di-tert-butylhydrazodikarboxylat, används som startreagens under fyrstegssyntesen av aminobicyklopyrazolonhydrokloriden. Det användes som reagens under Pd-katalyserade amineringsreaktioner av halo-pyridinsubstrat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Di-tert-butylhydrazodikarboxylat, används som startreagens under fyrstegssyntesen av aminobicyklopyrazolonhydrokloriden. Det användes som reagens under Pd-katalyserade amineringsreaktioner av halo-pyridinsubstrat.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16466-61-8
Molekylformel C10H20N2O4
Molekylvikt (g/mol) 232.28
MDL-nummer MFCD00015000
InChI-nyckel TYSZETYVESRFNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-tert-butyl hydrazodicarboxylate, di-tert-butyl hydrazine-1,2-dicarboxylate, di-tert-butyl hydrazodiformate, di-tert-butyl bicarbamate, n,n'-di-boc-hydrazine, n,n'-bis tert-butoxycarbonyl hydrazine, di-tert-butyl-1,2-hydrazodicarboxylate, 1,2-hydrazinedicarboxylic acid, bis 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl n-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino carbamate, n'-tert-butoxy carbonyl tert-butoxy carbohydrazide
PubChem CID 85431
IUPAC-namn tert-butyl N-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NNC(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-tert-butyl hydrazodicarboxylate
Smältpunkt 123 °C till 126 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1794023
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 232.28
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.