Läs mer
Di-tert-butyl iminodicarboxylate, 97%
Produktkod. 11915601 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11915601 100 g Glasflaska 100g
10364122 5 g Glasflaska 5g
10232722 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11915601 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 369661000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51779-32-9 | C10H19NO4 | 217.27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51779-32-9
Molekylformel C10H19NO4
Molekylvikt (g/mol) 217.27
MDL-nummer MFCD00043309
InChI-nyckel XCAQIUOFDMREBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-tert-butyl iminodicarboxylate, di-t-butyl iminodicarboxylate, di-tert-butyl imidodicarbonate, n-boc-tert-butylcarbamate, tert-butyl iminodicarboxylate, di-tert-butyl iminodicarbonate, di-tert-butyl-iminodicarboxylate, iminodicarboxylic acid di-tert-butyl ester, tert-butyl n-tert-butoxy carbonyl carbamate, di tert-butyl imidodicarbonate
PubChem CID 279800
IUPAC-namn tert-butyl N-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-tert-butyl iminodicarboxylate
Smältpunkt 114.0°C to 117.0°C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [(CH3)3COCO]2NH
Fieser 01,210; 01,782; 02,303; 04,369; 05,500; 06,447; 07,277; 08,384; 09,352; 10,300; 11,393; 12,371; 13,9; 15,248; 16,268
Kvantitet 100 g
Formel vikt 217.27
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Di-tert-butyl iminodicarboxylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.