Läs mer
Di-tert-butyliminokarboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11339176
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11339176 5 g 5g
11329176 1 g 1g
11349176 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11339176 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20325.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51779-32-9 | C10H19NO4 | 217.27 g/mol
Di-tert-butyl-iminodikarboxylat kan användas vid framställning av trans-diamino-2-buten och cis-1,4-diamino-2-buten; di-tert-butyl-N-3-butenyliminodikarboxylat; N,N-di-tert-butyl[(2-fluor-4-nitro)bensylamino]dikarboxylat& C1-C20- och C21-C40-fragment av tetrafibricin. Modifierad Gabriel Reagent.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Di-tert-butyl-iminodikarboxylat kan användas vid framställning av trans-diamino-2-buten och cis-1,4-diamino-2-buten; di-tert-butyl-N-3-butenyliminodikarboxylat; N,N-di-tert-butyl[(2-fluor-4-nitro)bensylamino]dikarboxylat& C1-C20- och C21-C40-fragment av tetrafibricin. Modifierad Gabriel Reagent.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel och luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51779-32-9
Molekylformel C10H19NO4
Molekylvikt (g/mol) 217.27
MDL-nummer MFCD00043309
InChI-nyckel XCAQIUOFDMREBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-tert-butyl iminodicarboxylate, di-t-butyl iminodicarboxylate, di-tert-butyl imidodicarbonate, n-boc-tert-butylcarbamate, tert-butyl iminodicarboxylate, di-tert-butyl iminodicarbonate, di-tert-butyl-iminodicarboxylate, iminodicarboxylic acid di-tert-butyl ester, tert-butyl n-tert-butoxy carbonyl carbamate, di tert-butyl imidodicarbonate
PubChem CID 279800
IUPAC-namn tert-butyl N-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-tert-butyl iminodicarboxylate
Smältpunkt 114°C to 119°C
Beilstein 1911172
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Kvantitet 5 g
Formel vikt 217.27
Känslighet Light sensitive
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.