Läs mer
(+)-Di-tert-butyl L-tarrat, 99 %
Produktkod. 15452238
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15452238 250 mg 250mg
15462238 500 mg 500mg
15442238 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15452238 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55860.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 117384-45-9 | C12H22O6 | 262,30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 117384-45-9
Molekylformel C12H22O6
Molekylvikt (g/mol) 262.30
MDL-nummer MFCD00192000
InChI-nyckel ITWOKJQQGHCDBL-UHFFFAOYNA-N
Synonym +-di-tert-butyl l-tartrate, di-tert-butyl l-+-tartrate, 2r,3r-di-tert-butyl 2,3-dihydroxysuccinate, di-t-butyl l-tartrate, r,r-di-tert-butyl-tartrat, di-tert-butyll-+-tartrate, l-tartaric acid di-tert-butyl ester, l-+-tartaric acid di-tert-butyl ester, 1,4-di-tert-butyl 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate
PubChem CID 9943166
IUPAC-namn ditert-butyl (2R,3R)-2,3-dihydroxibutandioat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)C(O)C(O)C(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-Di-tert-butyl L-tartrate
Smältpunkt 90 °C till 92 °C
Färg Vitt
Densitet 1.143 g/mL
Flampunkt 109 °C (228 °F)
Kvantitet 250 mg
Beilstein 5026723
Formel vikt 262.3
Procent renhet 99%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.