Läs mer
Di-tert-butylmalonat, 98+%, stick. med kaliumkarbonat
Produktkod. 11485113
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11485113 250 g 250g
11465113 10 g 10g
11475113 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11485113 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12774.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 541-16-2 | C11H20O4 | 216,277 g/mol
Di-tert-butylmalonat, används som en farmaceutisk mellanprodukt. den kan användas för att framställa Diazomalonsaeure-di-tert-butylester vid omgivningstemperatur. Det kommer att behöva reagens cesiumkarbonat, p-toluensulfonylazid och lösningsmedel tetrahydrofuran med en reaktionstid på 1 timme. T
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Di-tert-butylmalonat, används som en farmaceutisk mellanprodukt. den kan användas för att framställa Diazomalonsaeure-di-tert-butylester vid omgivningstemperatur. Det kommer att behöva reagens cesiumkarbonat, p-toluensulfonylazid och lösningsmedel tetrahydrofuran med en reaktionstid på 1 timme. T
Löslighet
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 541-16-2
Molekylformel C11H20O4
Molekylvikt (g/mol) 216.277
MDL-nummer MFCD00008810
InChI-nyckel CLPHAYNBNTVRDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-tert-butyl malonate, malonic acid di-tert-butyl ester, propanedioic acid, bis 1,1-dimethylethyl ester, di-t-butylmalonate, di-t-butyl malonate, unii-7e9xwt9380, 1,3-di-tert-butyl propanedioate, di tert-butyl malonate, tert-butyl 2-tert-butoxycarbonyl acetate, di-tert-butyl malonate, stab. with potassium carbonate
PubChem CID 68324
IUPAC-namn ditert-butylpropandioat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-tert-butyl malonate
Namnnotering stabiliserat med kaliumkarbonat
Smältpunkt -6 °C
Densitet 0.965
Kokpunkt 65 °C till 67 °C (1 mmHg)
Flampunkt 88 °C (190 °F)
Brytningsindex 1.419
Kvantitet 250 g
Beilstein 1781766
Merck Index 14,3034
Löslighetsinformation Den är knappt löslig i vatten.
Formel vikt 216.28
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.