Läs mer
Di-tert-butylmalonat, 98 %
Produktkod. 10764204 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10764204 50 g 50g
10700482 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10764204 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 406620500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
CAS: 541-16-2 | C11H20O4 | 216,28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 541-16-2
MDL-nummer MFCD00008810
InChI-nyckel CLPHAYNBNTVRDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-tert-butyl malonate, malonic acid di-tert-butyl ester, propanedioic acid, bis 1,1-dimethylethyl ester, di-t-butylmalonate, di-t-butyl malonate, unii-7e9xwt9380, 1,3-di-tert-butyl propanedioate, di tert-butyl malonate, tert-butyl 2-tert-butoxycarbonyl acetate, di-tert-butyl malonate, stab. with potassium carbonate
PubChem CID 68324
IUPAC-namn ditert-butylpropandioat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-tert-butyl malonate
Smältpunkt -7 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9660g/mL, 0.966
Kokpunkt 110 °C till 111 °C (22,0 mmHg)
Flampunkt 88 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C11H20O4
Linjär formel CH2(CO2C(CH3)3)2
Brytningsindex 1,4175 till 1,4195
Kvantitet 50 g
Beilstein 02, III, 1621
Fieser 01,210
Merck Index 15, 3041
Molekylvikt (g/mol) 216.28
Formel vikt 216.28
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.