Läs mer
Di-tert-butyl N,N-diisopropylfosforamidit, 95 %
Produktkod. 10204734 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10204734 5 g Glasflaska 5g
10172814 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10204734 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 426890050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 137348-86-8 | C14H32NO2P | 277,39 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 137348-86-8
Molekylformel C14H32NO2P
Molekylvikt (g/mol) 277.39
MDL-nummer MFCD00153506
InChI-nyckel YGFLCNPXEPDANQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-tert-butyl diisopropylphosphoramidite, di-tert-butyl n,n-diisopropylphosphoramidite, di-t-butyl n,n-diisopropylphosphoramidite, di-tert-butoxy diisopropylamino phosphine, n-di-tert-butoxyphosphanyl-n-isopropyl-propan-2-amine, phosphoramidous acid, bis 1-methylethyl-, bis 1,1-dimethylethyl ester, bis tert-butoxy phosphino bis methylethyl amine, bis tert-butoxy phosphanyl diisopropylamine, acmc-1by13, di-tertbutyl diisopropyl-phosphoramidite
PubChem CID 853005
IUPAC-namn N-[bis[(2-metylpropan-2-yl)oxi]fosfanyl]-N-propan-2-ylpropan-2-amin
LEDER CC(C)N(C(C)C)P(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-tert-butyl N, N-diisopropylphosphoramidite
Färg Färglös
Densitet 0.8790g/mL, 0.879
Kokpunkt 85.0°C to 90.0°C (0.2 mmHg)
Flampunkt 113°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589nm)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 277.39
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Product Identifier
  • Di-tert-butyl N,N-diisopropylphosphoramidite
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.