Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Di-tert-butyl peroxide |
| Smältpunkt | -30 °C |
| Densitet | 0.8000g/mL, 0.8 |
| Kokpunkt | 109 °C till 110 °C |
| Flampunkt | 6 °C |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Analysprocentintervall | 0,1% max. Tert-butylhydroperoxid (GC) |
| Förpackning | Plastflaska |
| Linjär formel | (CH3)3COOC(CH3)3 |
| Brytningsindex | 1,3880 till 1,39 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Di-tert-butyl peroxide
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Organisk peroxid Vrsta E och F
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- H242-Brandfarligt vid uppvärmning.
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.