Läs mer
Di-tert-butylperoxid, 99 %
Produktkod. 10778152 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
250 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10778152 5 g Plastflaska 5g
10367071 100 g Plastflaska 100g
10607963 250 g Plastflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10778152 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 349930050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 110-05-4 | C8H18O2 | 146,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Radikala initiativtagare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-05-4
Molekylformel C8H18O2
Molekylvikt (g/mol) 146.23
MDL-nummer MFCD00008803
InChI-nyckel LSXWFXONGKSEMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-tert-butyl peroxide, tert-butyl peroxide, di-t-butyl peroxide, cadox, peroxide, bis 1,1-dimethylethyl, dtbp, trigonox b, t-butyl peroxide, cadox tbp, kayabutyl d
PubChem CID 8033
LEDER CC(C)(C)OOC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-tert-butyl peroxide
Smältpunkt -30°C
Densitet 0.8000g/mL, 0.8
Kokpunkt 109°C to 110°C
Flampunkt 6°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 0.1% max. Tert-butyl hydroperoxide (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel (CH3)3COOC(CH3)3
Brytningsindex 1.3880 to 1.39
Kvantitet 5 g
Merck Index 15, 3508
Löslighetsinformation Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in most organic solvents
IUPAC-namn 2-tert-butylperoxi-2-metylpropan
Viskositet 0.9 mPa.s (20°C)
Formel vikt 146.23
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Di-tert-butyl peroxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Organisk peroxid Vrsta E och F
Faroangivelser
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H242-Brandfarligt vid uppvärmning.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.