Läs mer
Di-tert-butylperoxid, TRC
Produktkod. 30375918
Change view
Kvantitet:
1 mL
2 mL
10 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30375918 10 mL
30381764 2 mL
30374912 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30375918 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD49529310ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-05-4
Molekylformel C8H18O2
Molekylvikt (g/mol) 146.23
IUPAC-namn 2-tert-butylperoxi-2-metylpropan
LEDER CC(C)(C)OOC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-tert-butyl Peroxide
Kvantitet 10 mL
InChI formel InChI=1S/C8H18O2/c1-7(2,3)9-10-8(4,5)6/h1-6H3
Formel vikt 146.1307