Läs mer
Di-tert-butylfosfit, 95 %
Produktkod. 11347238
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11347238 1 g 1g
11327238 5 g 5g
11337238 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11347238 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 030233.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Som lösningsmedel, som antioxidant och som intermediär | CAS: 13086-84-5 | C8H18O3P | 193,20 g/mol
Di-tert-butylfosfit används som lösningsmedel, som antioxidant och som mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13086-84-5
Molekylformel C8H18O3P
Molekylvikt (g/mol) 193.20
MDL-nummer MFCD00014999,MFCD00014999
InChI-nyckel GEBLOQXLELCEEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-tert-butyl phosphite, di-tert-butylphosphite, phosphorous acid, bis 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 21959072
IUPAC-namn ditert-butylfosfit
LEDER CC(C)(C)O[P+](=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-tert-butyl phosphite
Densitet 0.995 g/mL
Kokpunkt 66 °C till 68 °C (0,5 mmHg)
Brytningsindex 1.42
Kvantitet 1 g
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Lösliga i organiska lösningsmedel
Formel vikt 194.21
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.