Läs mer
Di-tert-butylfosfit, 96 %
Produktkod. 13458658 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
13458658 1 g Glasflaska 1g
13468658 5 g Glasflaska 5g
13478658 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13458658 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 449390010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13086-84-5 | C8H18O3P | 193,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13086-84-5
Molekylformel C8H18O3P
Molekylvikt (g/mol) 193.20
MDL-nummer MFCD00014999,MFCD00014999
InChI-nyckel GEBLOQXLELCEEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-tert-butyl phosphite, di-tert-butylphosphite, phosphorous acid, bis 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 21959072
IUPAC-namn ditert-butylfosfit
LEDER CC(C)(C)O[P+](=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-tert-butyl phosphite
Densitet 0.9950g/mL, 0.995
Kokpunkt 66°C to 68°C (0.5 mmHg)
Flampunkt 163°C
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [(CH3)3CO]2P(O)H
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: immiscible
Formel vikt 193.2
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Di-tert-butyl phosphite
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.