Läs mer
Di-tert-butylfosfit, TRC
Produktkod. 30378522
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30378522 10 g
30371905 5 g
30378038 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30378522 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD42951510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13086-84-5
Molekylformel C8H19O3P
Molekylvikt (g/mol) 194.21
Synonym Phosphonic Acid Bis(1,1-dimethylethyl) Ester, Phosphonic Acid Di-tert-butyl Ester, Di-tert-butyl Phosphonate
IUPAC-namn 2-metyl-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxyfosfonoyloxi]propan
LEDER CC(C)(C)OP(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-tert-butyl Phosphite
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C8H19O3P/c1-7(2,3)10-12(9)11-8(4,5)6/h12H,1-6H3
Formel vikt 194.1072