Läs mer
Di-tert-butylklorfosfin, 96 %, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10794945 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10794945 50 mL AcroSeal™ Glasflaska 50ml
1 options
Produktkod. 10794945 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 427280500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13716-10-4 | C8H18ClP | 180.66 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-tert-butylchlorophosphine
CAS 13716-10-4
Smältpunkt 2,0 °C till 3,0 °C
Färg Färglös
Densitet 0.9500g/mL, 0.95
Kokpunkt 69,0 °C till 70,0 °C (10,0 mmHg)
Flampunkt 61 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Molekylformel C8H18ClP
Linjär formel [(CH3)3C]2PCl
MDL-nummer MFCD00008815
Kvantitet 50 mL
Synonym di-tert-butylchlorophosphine, di-tert-butylchlorophosphane, di-t-butylchlorophosphine, phosphinous chloride, bis 1,1-dimethylethyl, chlorodi-tert-butylphosphine, phosphinous chloride, di-tert-butyl, di-tert-butyl chloro phosphane, di-tert-butylphosphinous chloride, clptbu2, pubchem6477
InChI-nyckel MCRSZLVSRGTMIH-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C)P(C(C)(C)C)Cl
IUPAC-namn ditert-butyl(klor)fosfan
Molekylvikt (g/mol) 180.66
PubChem CID 139566
Formel vikt 180.66
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.