Läs mer
Di-tert-butylklorofosfin, 96 %
Produktkod. 11335349
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11335349 25 g 25g
11315349 1 g 1g
11325349 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11335349 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20998.14
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 13716-10-4 | C8H18ClP | 180,656 g/mol
Di-tert-butylklorfosfin förknippas med palladium(II)acetat och används i Suzuki-Miyaura korskopplingar av arylboronsyror med arylbromider och klorider. Den fungerar som en ligand och används vid framställning av mono- och bidentatfosfinligander i metallkomplex för katalytiska kirala asymmetriska hydreringar. Vidare används det i asymmetriska och övergångsmetallkopplingsreaktioner. Utöver detta spelar det en viktig roll vid framställningen av andra fosfiner i katalytiska polymerisationsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Di-tert-butylklorfosfin förknippas med palladium(II)acetat och används i Suzuki-Miyaura korskopplingar av arylboronsyror med arylbromider och klorider. Den fungerar som en ligand och används vid framställning av mono- och bidentatfosfinligander i metallkomplex för katalytiska kirala asymmetriska hydreringar. Vidare används det i asymmetriska och övergångsmetallkopplingsreaktioner. Utöver detta spelar det en viktig roll vid framställningen av andra fosfiner i katalytiska polymerisationsreaktioner.
Löslighet Blandbar med terahydrofuran
.
Anteckningar
Luft- och fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13716-10-4
Molekylformel C8H18ClP
Molekylvikt (g/mol) 180.656
MDL-nummer MFCD00008815
InChI-nyckel MCRSZLVSRGTMIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-tert-butylchlorophosphine, di-tert-butylchlorophosphane, di-t-butylchlorophosphine, phosphinous chloride, bis 1,1-dimethylethyl, chlorodi-tert-butylphosphine, phosphinous chloride, di-tert-butyl, di-tert-butyl chloro phosphane, di-tert-butylphosphinous chloride, clptbu2, pubchem6477
PubChem CID 139566
IUPAC-namn ditert-butyl(klor)fosfan
LEDER CC(C)(C)P(C(C)(C)C)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-tert-butylchlorophosphine
Densitet 0.951
Kokpunkt 47 °C till 49 °C (3 mmHg)
Flampunkt 62 °C (144 °F)
Odör Stickande
Linjär formel [(CH3)3C]2PCl
Brytningsindex 1.484
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3265
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Blandig med terahydrofuran.
Formel vikt 180.66
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.