Läs mer
Di-tert-butylchlorophosphine, 96%
Produktkod. 10617684 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10617684 100 mL Glasflaska 100ml
10093870 5 mL Glasflaska 5ml
10086383 25 mL Glasflaska 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10617684 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 320901000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
CAS: 13716-10-4 | C8H18ClP | 180.66 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13716-10-4
Molekylformel C8H18ClP
Molekylvikt (g/mol) 180.66
MDL-nummer MFCD00008815
InChI-nyckel MCRSZLVSRGTMIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-tert-butylchlorophosphine, di-tert-butylchlorophosphane, di-t-butylchlorophosphine, phosphinous chloride, bis 1,1-dimethylethyl, chlorodi-tert-butylphosphine, phosphinous chloride, di-tert-butyl, di-tert-butyl chloro phosphane, di-tert-butylphosphinous chloride, clptbu2, pubchem6477
PubChem CID 139566
IUPAC-namn ditert-butyl(klor)fosfan
LEDER CC(C)(C)P(C(C)(C)C)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-tert-butylchlorophosphine
Smältpunkt 2.0°C to 3.0°C
Färg Färglös
Densitet 0.9500g/mL, 0.95
Kokpunkt 69.0°C to 70.0°C (10.0 mmHg)
Flampunkt 61°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [(CH3)3C]2PCl
Kvantitet 100 mL
Formel vikt 180.66
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.