missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Di-tert-butyldichlorosilane, TRC

Produktkod. 30369879
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30369879 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30369879 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4294681G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Di-tert-butyldichlorosilane
CAS 18395-90-9
Molekylformel C8 H18 Cl2 Si
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H18Cl2Si/c1-7(2,3)11(9,10)8(4,5)6/h1-6H3
LEDER CC(C)(C)[Si](Cl)(Cl)C(C)(C)C
IUPAC-namn ditert-butyl(dichloro)silane
Molekylvikt (g/mol) 213.22
Formel vikt 212.055
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.