missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Di-tert-butyldichlorosilane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Di-tert-butyldichlorosilane |
| CAS | 18395-90-9 |
| Molekylformel | C8 H18 Cl2 Si |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18Cl2Si/c1-7(2,3)11(9,10)8(4,5)6/h1-6H3 |
| LEDER | CC(C)(C)[Si](Cl)(Cl)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | ditert-butyl(dichloro)silane |
| Molekylvikt (g/mol) | 213.22 |
| Formel vikt | 212.055 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?