Läs mer
Di-tert-butylfenylfosfoniumtetrafluorborat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11451460
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11451460 1 g 1g
15497625 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11451460 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26904.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 612088-55-8 | Molekylformel: C14H24BF4P | Molekylvikt: 310,12 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 612088-55-8
Molekylformel C14H24BF4P
Molekylvikt (g/mol) 310.12
MDL-nummer MFCD08704553
InChI-nyckel HRDPEVWZXUWEFR-UHFFFAOYSA-O
Synonym di-tert-butylphenylphosphonium tetrafluoroborate, di-tert-butyl phenyl phosphonium tetrafluoroborate, di-tert-butyl phenyl phosphanium tetrafluoroborate, acmc-20al46, di tert-butyl phenylphosphonium tetrafluoroborate
PubChem CID 11220595
IUPAC-namn ditert-butyl(fenyl)fosfanium;tetrafluorborat
LEDER F[B-](F)(F)F.CC(C)(C)[PH+](C1=CC=CC=C1)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-tert-butylphenylphosphonium tetrafluoroborate
Kvantitet 1 g
Formel vikt 310.12
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.