Läs mer
Di-tert-butylphosphine, 0.5M (10 wt.%) solution in hexanes
Produktkod. 10391903 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
50 mL
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10391903 10 mL Glass bottle 10ml
10301913 50 mL Glass bottle 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10391903 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 383020100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 819-19-2 | C8H19P | 146.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-tert-butylphosphine
CAS 819-19-2, 110-54-3
Färg Colorless
Densitet 0.6850g/mL, 0.685
Flampunkt −22°C
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C8H19P
Linjär formel [(CH3)3C]2PH
MDL-nummer MFCD00134241
Kvantitet 10 mL
Synonym di-tert-butyl-phosphane, di-tert-butylphosphine, di-t-butylphosphine, phosphine, bis 1,1-dimethylethyl, phosphine, di-tert-butyl, di-tert-butylphosphane, bis tert-butyl phosphine, hp t-bu 2, tbu2ph, di-tert-butylphoshine
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
InChI-nyckel CRHWEIDCXNDTMO-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C)PC(C)(C)C
IUPAC-namn ditert-butylphosphane
Molekylvikt (g/mol) 146.21
PubChem CID 136643
Formel vikt 146.21
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Di-tert-butylphosphine, 10 wt.% solution in hexanes
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.