Läs mer
Di-tert-Butylsilane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Di-tert-Butylsilane |
| CAS | 30736-07-3 |
| Molekylformel | C8H20Si |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H20Si/c1-7(2,3)9-8(4,5)6/h9H2,1-6H3 |
| LEDER | CC(C)(C)[SiH2]C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | ditert-butylsilane |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.32 |
| Formel vikt | 144.1334 |