Läs mer
Di-tert-Butylsilane, TRC
Produktkod. 30370077
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
30370077 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30370077 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4931082.5G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-tert-Butylsilane
CAS 30736-07-3
Molekylformel C8H20Si
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C8H20Si/c1-7(2,3)9-8(4,5)6/h9H2,1-6H3
LEDER CC(C)(C)[SiH2]C(C)(C)C
IUPAC-namn ditert-butylsilane
Molekylvikt (g/mol) 144.32
Formel vikt 144.1334