Läs mer
Di-tert-butyltin dichloride, 98%, ACROS Organics™
Produktkod. 10227330 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
1g; Glass bottle
Produktkod.
10227330 1g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10227330 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 316740010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-tert-butyltin dichloride
CAS 19429-30-2
Smältpunkt 39°C to 43°C
Färg White
Elementaranalys 97.5% min.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C8H18Cl2Sn
Linjär formel [(CH3)3C]2SnCl2
MDL-nummer MFCD00009854
Kvantitet 1 g
Synonym di-tert-butyldichlorostannane, di-tert-butyltin dichloride, di-t-butyltin dichloride, ditert-butyl dichloro stannane, acmc-1bpuo, di-tert-butylzinndichlorid
InChI-nyckel PEGCFRJASNUIPX-UHFFFAOYSA-L
LEDER CC(C)(C)[Sn](C(C)(C)C)(Cl)Cl
IUPAC-namn ditert-butyl(dichloro)stannane
Molekylvikt (g/mol) 303.842
PubChem CID 88053
Formel vikt 303.83
Fysisk form Crystalline Powder or Crystals